Få mere at vide
Mangan(II)nitrathexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7232511
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11328925
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14040.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17141-63-8 | MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt ca 26°C
CAS 17141-63-8
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 g
Molekylær formel MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Procent renhed ≥98%