Få mere at vide
Mangan(II)nitrathexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328925
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328925 25 g 25g
11338925 100 g 100g
11348925 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11328925 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14040.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17141-63-8 | MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Smeltepunkt ca 26°C
CAS 17141-63-8
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 g
Molekylær formel MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Procent renhed ≥98%