Få mere at vide
Manganese(II) nitrate, 50% w/w aq. soln.
Artikelnummer. p-4407634
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
Artikelnummer. 11337668
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033340.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10377-66-9 | MnN2O6 | 178.946 g/mol
Mangan(II)nitrat bruges som en forløber til fremstilling af oxider af mangan. Det er involveret i forberedelsen af elektroniske komponenter. Yderligere anvendes det til fosforbehandling af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-66-9
Molekylær formel MnN2O6
Molekylvægt (g/mol) 178.946
MDL nummer MFCD00011112
InChI nøgle MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate
PubChem CID 61511
IUPAC navn manganese(2+);dinitrate
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) nitrate
Navn note 50% w/w aq. Soln
Farve Pink
Fysisk form Liquid
Mængde 50 g
Formel vægt 178.95
Udseende Pink liquid
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C