Få mere at vide
Mangan(II) nitrat, 50% w/w aq. soln.
Code produit 11327668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
11327668 500 g 500g
11337668 50 g 50g
11347668 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11327668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033340.36
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10377-66-9 | MnN2O6 | 178,946 g/mol
Mangan(II)nitrat bruges som en forløber til fremstilling af oxider af mangan. Det er involveret i forberedelsen af elektroniske komponenter. Yderligere anvendes det til fosforbehandling af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10377-66-9
Molekylær formel MnN2O6
Molekylvægt (g/mol) 178.946
MDL nummer MFCD00011112
InChI nøgle MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate
PubChem CID 61511
IUPAC navn mangan(2+);dinitrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) nitrate
Navn note 50 % w/w vandig opl.
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Væske
Mængde 500 g
Udseende Lyserød væske
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 178.95
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) nitrate, 50% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, manganese(2+) salt
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.