Få mere at vide
Mangan(II) methoxid
Artikelnummer. 11338067
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338067 25 g 25g
11318067 1 g 1g
11328067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022563.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7245-20-7 | C2H6MnO2 | 117,006 g/mol
Mangan(II)methoxid bruges som et biokemikalie til proteomikforskning, og det bruges også bekvemt til carboxylering af aktive methylenforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7245-20-7
Molekylær formel C2H6MnO2
Molekylvægt (g/mol) 117.006
MDL nummer MFCD00061476
InChI nøgle UQIRCVPINUNHQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii methoxide, acmc-20akkm, dimethoxymanganese ii, manganese ii bis methoxide, manganese 2+ bis methoxide, manganese 2+ ion bis methoxide
PubChem CID 10219413
IUPAC navn mangan(2+);methanolat
SMIL C[O-].C[O-].[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) methoxide
Lineær formel Mn(OCH3)2
Mængde 25 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol
Formel vægt 117.01
Fysisk form Pulver