Få mere at vide
Manganese(II) methoxide
Artikelnummer. 11328067
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11328067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022563.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7245-20-7 | C2H6MnO2 | 117.006 g/mol
Mangan(II)methoxid bruges som et biokemikalie til proteomikforskning, og det bruges også bekvemt til carboxylering af aktive methylenforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7245-20-7
Molekylær formel C2H6MnO2
Molekylvægt (g/mol) 117.006
MDL nummer MFCD00061476
InChI nøgle UQIRCVPINUNHQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii methoxide, acmc-20akkm, dimethoxymanganese ii, manganese ii bis methoxide, manganese 2+ bis methoxide, manganese 2+ ion bis methoxide
PubChem CID 10219413
IUPAC navn mangan(2+);methanolat
SMIL C[O-].C[O-].[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) methoxide
Lineær formel Mn(OCH3)2
Mængde 5 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol
Formel vægt 117.01
Fysisk form Pulver