Få mere at vide
Mangan(II) jodid, ultratør, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 15497425
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497425 1 g 1g
15407435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047166.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 7790-33-2
Det bruges ofte i belysningsindustrien og er en kilde til dets afledte produkter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-33-2
MDL nummer MFCD00016225
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) iodide
Smeltepunkt 638 °C
Navn note Ultratør
Farve Rød til hvid
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Emballage Ampul
Følsomhed Luft-, lys- og fugtfølsomhed
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 5.0 g/mL
Merck Index 14,5732
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 308.75
Procent renhed 99.99%