Få mere at vide
Mangan(II) jodid, ultratør, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges ofte i belysningsindustrien, og det er en kilde til dets derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) iodide |
| Smeltepunkt | 638 °C |
| Fysisk form | Pulver eller flager |
| Mængde | 2 g |
| Emballage | Ampuleret under argon |
| Følsomhed | Luft-, lys- og fugtfølsomhed |
| Specifik vægtfylde | 5 |
| Tæthed | 5 |
| Lineær formel | MnI2 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Vis mere |