Få mere at vide
Mangan(II) jodid, vandfri og vandfri, 98 %
Beskrivelse
Mangan(II)iodid kan anvendes som et lyserødt pigment eller som en kilde til manganionen eller iodidionen. Det bruges ofte i belysningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) iodide |
| Smeltepunkt | 638 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Rød til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luft-, lys- og fugtfølsomhed |
| Tæthed | 5.0 g/mL |
| Lineær formel | MnI2 |
| Vis mere |