Få mere at vide
Manganese(II) fluoride, Puratronic, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7052260
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15407395
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047109.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7782-64-1 | F2Mn | 92.935 g/mol
Mangan(II)fluorid bruges til fremstilling af specielle slags glas og lasere. Det reagerer med antimonpentafluorid i flussyre for at fremstille et kompleks, Mn(SbF 6 ) 2 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-64-1
Molekylær formel F2Mn
Molekylvægt (g/mol) 92.935
MDL nummer MFCD00016222
InChI nøgle CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis
PubChem CID 24528
IUPAC navn difluormangan
SMIL F[Mn]F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) fluoride
Smeltepunkt 856°C
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel MnF2
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5729
Opløselighedsinformation Soluble in dilute hydrogen fluoride,concentrated hydrochloric acid and nitric acid; Insoluble in water and alcohol.
Formel vægt 92.93
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.98 g/mL