Få mere at vide
Manganese(II) fluoride, Puratronic, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 15417395
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417395 100 g 100g
15407395 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15417395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047109.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7782-64-1 | F2Mn | 92.935 g/mol
Mangan(II)fluorid bruges til fremstilling af specielle slags glas og lasere. Det reagerer med antimonpentafluorid i flussyre for at fremstille et kompleks, Mn(SbF 6 ) 2 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-64-1
Molekylær formel F2Mn
Molekylvægt (g/mol) 92.935
MDL nummer MFCD00016222
InChI nøgle CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis
PubChem CID 24528
IUPAC navn difluormangan
SMIL F[Mn]F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) fluoride
Smeltepunkt 856°C
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel MnF2
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5729
Opløselighedsinformation Soluble in dilute hydrogen fluoride,concentrated hydrochloric acid and nitric acid; Insoluble in water and alcohol.
Formel vægt 92.93
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.98 g/mL