Få mere at vide
Manganese(II) fluoride, 99%
Artikelnummer. 11397207
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397207 10 g 10g
11387207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011527.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7782-64-1 | F2Mn | 92.935 g/mol
Mangan(II)fluorid bruges til fremstilling af specielle slags glas og lasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-64-1
Molekylær formel F2Mn
Molekylvægt (g/mol) 92.935
MDL nummer MFCD00016222
InChI nøgle CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis
PubChem CID 24528
IUPAC navn difluormangan
SMIL F[Mn]F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) fluoride
Smeltepunkt 856°C
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol. Soluble in dilute HF,conc. HCl or HNO3
Formel vægt 92.93
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.98