Få mere at vide
Mangan(II)chlorid, ultratør, 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11307008
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307008 5 g 5g
11396998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014697.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125,84 g/mol
Mangan(II)chlorid anvendes til dannelse af en aktiv Mn(0)-art, der er nyttig til radikale ringslutningsreaktioner. Det bruges som katalysator, råmateriale til malingstørrer og antibankemiddel til benzin. Det bruges også til fremstilling af pigmenter, farvestoffer, bilbatterier, kemiske reagenser og sporstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-01-5
Molekylær formel Cl2Mn
Molekylvægt (g/mol) 125.84
MDL nummer MFCD00011114
InChI nøgle GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
IUPAC navn mangan(2+);dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kogepunkt 1190°C
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride
Smeltepunkt 650°C
Navn note Ultra dry
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel MnCl2
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5728
Opløselighedsinformation Soluble in water(723g/L at 25 C)
Formel vægt 125.84
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.977 g/mL