Få mere at vide
Mangan(II)chlorid, ultra tør, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049473
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014464.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Mangan(II)chlorid anvendes til dannelse af en aktiv Mn(0)-art, der er nyttig til radikale ringslutningsreaktioner. Det bruges som katalysator, råmateriale til malingstørrer og antibankemiddel til benzin. Det bruges også til fremstilling af pigmenter, farvestoffer, bilbatterier, kemiske reagenser og sporstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-01-5
Molekylær formel Cl2Mn
Molekylvægt (g/mol) 125.84
MDL nummer MFCD00011114
InChI nøgle GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMIL [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kogepunkt 1190°C
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride
Smeltepunkt 650°C
Navn note Ultra dry
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel MnCl2
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5728
Opløselighedsinformation Soluble in water(723g/L at 25 C)
IUPAC navn mangan(2+);dichlorid
Formel vægt 125.84
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.977 g/mL