Få mere at vide
Mangan(II)chlorid, ultra tør, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076441
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11330068
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042844.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Spiller en vigtig rolle i produktionen af tørcellebatterier.
Mangan(II)chlorid, spiller en vigtig rolle i produktionen af tørcellebatterier. Det bruges også som udgangsmateriale til methylcyclopentadienyl mangan tricarbonyl, som har antibankeegenskaber. Yderligere bruges det til dannelsen af en aktiv mangan(0)-art, der er nyttig til radikal ringslutning. Det bruges også i 31P -NMR til at bestemme størrelsen og lamellariteten af fosfolipidvesikler-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-01-5
Molekylær formel Cl2Mn
Molekylvægt (g/mol) 125.84
MDL nummer MFCD00011114
InChI nøgle GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
IUPAC navn mangan(2+);dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kogepunkt 1190°C
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride
Smeltepunkt 650°C
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Lineær formel MnCl2
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
Formel vægt 125.84
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampuleret under argon
Følsomhed Hygroscopic
Specifik vægtfylde 2.977
Tæthed 2.977
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.