Få mere at vide
Mangan(II)chlorid, ultratør, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11330068
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330068 2 g 2g
11320068 10 g 10g
11310068 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11330068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042844.04
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Spiller en vigtig rolle i produktionen af tørcellebatterier. | CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125,84 g/mol
Mangan(II)chlorid, spiller en vigtig rolle i produktionen af tørcellebatterier. Det bruges også som udgangsmateriale til methylcyclopentadienyl mangan tricarbonyl, som har antibankeegenskaber. Yderligere bruges det til dannelsen af en aktiv mangan(0)-art, der er nyttig til radikal ringslutning. Det bruges også i 31P -NMR til at bestemme størrelsen og lamellariteten af fosfolipidvesikler-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-01-5
Molekylær formel Cl2Mn
Molekylvægt (g/mol) 125.84
MDL nummer MFCD00011114
InChI nøgle GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
IUPAC navn mangan(2+);dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kogepunkt 1190°C
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride
Smeltepunkt 650°C
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Lineær formel MnCl2
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
Formel vægt 125.84
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampuleret under argon
Følsomhed Hygroscopic
Specifik vægtfylde 2.977
Tæthed 2.977