Få mere at vide
Manganese(II) chloride tetrahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781991
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11306917
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010804.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Manganchlorid bruges som en kilde til manganion i biologisk forskning, såsom i undersøgelser af manganoptagelse i rottelever. Det er blevet erstattet af magnesiumchlorid for at undersøge ændringer i aktiviteten af Herpes simplex virus type 1 DNA-polymerase. Det bruges også i industrielle applikationer såsom farvning og desinfektion, rensning af naturgas og som tørremiddel til linolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-34-9
Molekylær formel Cl2H8MnO4
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00149792
InChI nøgle CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride tetrahydrate
Smeltepunkt 58°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water, pyridine and ethanol. Insoluble in ether.
Formel vægt 197.90 (125.84 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.010 g/cm3 at 20°C