Få mere at vide
Mangan(II) chloridtetrahydrat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Manganchlorid bruges som en kilde til manganion i biologisk forskning, såsom i undersøgelser af manganoptagelse i rottelever. Det er blevet erstattet af magnesiumchlorid for at undersøge ændringer i aktiviteten af Herpes simplex virus type 1 DNA-polymerase. Det bruges også i industrielle applikationer såsom farvning og desinfektion, rensning af naturgas og som tørremiddel til linolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 58 °C |
| Farve | Pink (Pink) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Tæthed | 2.01 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, pyridin og ethanol. Uopløselig i æteren. |
| Vis mere |