Få mere at vide
Manganese(II) chloride tetrahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11306917
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306917 10 g 10g
11316917 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010804.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Manganchlorid bruges som en kilde til manganion i biologisk forskning, såsom i undersøgelser af manganoptagelse i rottelever. Det er blevet erstattet af magnesiumchlorid for at undersøge ændringer i aktiviteten af Herpes simplex virus type 1 DNA-polymerase. Det bruges også i industrielle applikationer såsom farvning og desinfektion, rensning af naturgas og som tørremiddel til linolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13446-34-9
Molekylær formel Cl2H8MnO4
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00149792
InChI nøgle CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride tetrahydrate
Smeltepunkt 58°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water, pyridine and ethanol. Insoluble in ether.
Formel vægt 197.90 (125.84 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.010 g/cm3 at 20°C