Få mere at vide
Mangan(ii) kloridtetrahydrat, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | MnCl2 · 4H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 197,91 g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) chloride-4-hydrate