Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 58,0 °C |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | MnCl2·4H2O |
| Fieser | 07,222; 09,288 |
| Merck Index | 15,5793 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1980 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, uopløselig i æter |
| Formel vægt | 197.91 |
| Grad | ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.