Få mere at vide
Manganese(II) chloride tetrahydrate, ACS, 98.0-101.0%
Artikelnummer. p-4781992
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11317978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036526.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Det bruges til fremstilling af tørcellebatterier. Det er et forløbermateriale til antibankforbindelse methylcyclopentadienyl mangan tricarbony. Det er også nyttigt til koblingsreaktioner såvel som organisk syntese. Det er en katalysator for hurtig og langsom dehydrogenering af kuglemalet lithiumalanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-34-9
Molekylær formel Cl2H8MnO4
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00149792
InChI nøgle CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride tetrahydrate
Smeltepunkt 58°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98-101%
Opløselighedsinformation Soluble in water,pyridine and ethanol. Insoluble in ether.
Formel vægt 197.90 (125.84anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Pink crystalline
Tæthed 2.01