Få mere at vide
Mangan(II) chloridtetrahydrat, ACS, 98,0-101,0%
Artikelnummer. 11465180
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465180 2 kg 2kg
11317978 100 g 100g
11327978 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036526.A3
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197,90 g/mol
Det bruges til fremstilling af tørcellebatterier. Det er et forløbermateriale til antibankforbindelse methylcyclopentadienyl mangan tricarbony. Det er også nyttigt til koblingsreaktioner såvel som organisk syntese. Det er en katalysator for hurtig og langsom dehydrogenering af kuglemalet lithiumalanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-34-9
Molekylær formel Cl2H8MnO4
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00149792
InChI nøgle CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride tetrahydrate
Smeltepunkt 58 °C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Lyserød krystallinsk
Analyseprocentområde 98-101%
Tæthed 2,010 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, pyridin og ethanol. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 197,90 (125,84 Vandfri)
Grad ACS