Få mere at vide
Manganese(II) chloride tetrahydrate, ACS, 98.0-101.0%
Beskrivelse
Det bruges til fremstilling af tørcellebatterier. Det er et forløbermateriale til antibankforbindelse methylcyclopentadienyl mangan tricarbony. Det er også nyttigt til koblingsreaktioner såvel som organisk syntese. Det er en katalysator for hurtig og langsom dehydrogenering af kuglemalet lithiumalanat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 58°C |
| Farve | Pink (Pink) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98-101% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,pyridine and ethanol. Insoluble in ether. |
| Formel vægt | 197.90 (125.84 Anhydrous) |
| Grad | ACS |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |