Få mere at vide
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 58°C |
| Farve | Pink |
| pH | 4.0 to 6.0 (at 20°C) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | MnCl2 · 4H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Opløselighedsinformation | Completely soluble in water |
| Formel vægt | 197.91g/mol |
| Vis mere |