Få mere at vide
Mangan(II)chloridtetrahydrat, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407630
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011563.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Mangan(II)chloridtetrahydrat anvendes til tailing af DNA - MnCl2-buffer anbefales til dC- og dG-tailing og til revers transkription af RNA med termostabil DNA-polymerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-34-9
Molekylær formel Cl2H8MnO4
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00149792
InChI nøgle CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride tetrahydrate
Smeltepunkt 58°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in pyridine,ethanol. Insoluble in ether.
Formel vægt 197.90 (125.84 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Pink Crystalline/powder
Tæthed 2.010 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Manganous chloride tetrahydrate