Få mere at vide
Mangan(II)chloridtetrahydrat, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357287
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357287 500 g 500g
11347287 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011563.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Mangan(II)chloridtetrahydrat anvendes til tailing af DNA - MnCl2-buffer anbefales til dC- og dG-tailing og til revers transkription af RNA med termostabil DNA-polymerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-34-9
Molekylær formel Cl2H8MnO4
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00149792
InChI nøgle CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride tetrahydrate
Smeltepunkt 58°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in pyridine,ethanol. Insoluble in ether.
Formel vægt 197.90 (125.84 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Pink Crystalline/powder
Tæthed 2.01