Få mere at vide
Mangan(II)chloridtetrahydrat, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059272
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480740
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044442.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197.90 g/mol
Det bruges som en kilde til mangan i biologisk forskning, i produktionen af tørcellebatterier og forløber for antibankforbindelsen. Det bruges i industrielle applikationer såsom farvningsdesinfektion, rensning af naturgas og som tørremiddel til linolie. Det bruges i pigmentfremstilling, gødning og i byggematerialer og bruges også til aluminiumssmeltning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-34-9
Molekylær formel Cl2H8MnO4
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00149792
InChI nøgle CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese (II) chloride tetrahydrate
Smeltepunkt 58°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5728
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetic acid,pyridine,and ethanol but insoluble in ether.
Formel vægt 197.90 (125.84 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.010 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Manganous chloride tetrahydrate