Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mangan(II) chloridtetrahydrat, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11490740
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490740 25 g 25g
11480740 5 g 5g
11400750 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11490740 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 044442.14
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13446-34-9 | Cl2H8MnO4 | 197,90 g/mol
Det bruges som en kilde til mangan i biologisk forskning, i produktionen af tørcellebatterier og forløber for antibankforbindelsen. Det bruges i industrielle applikationer såsom farvningsdesinfektion, rensning af naturgas og som tørremiddel til linolie. Det bruges i pigmentfremstilling, gødning og i byggematerialer og bruges også til aluminiumssmeltning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Molekylær formel Cl2H8MnO4
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00149792
InChI nøgle CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Manganese (II) chloride tetrahydrate
Smeltepunkt 58 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.010 g/mL
Merck Index 14,5728
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, eddikesyre, pyridin og ethanol, men uopløselig i ether.
Formel vægt 197,90 (125,84 Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese chloride (MnCl2), tetrahydrate
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.