missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Manganese(II) Chloride Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) Chloride Monohydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2 |
| Formel vægt | 142.8863 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?