Learn More
Manganese(II) Chloride Monohydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) Chloride Monohydrate |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2 |
| Formel vægt | 142.8863 |