Få mere at vide
Manganese(II) chloride, 97%
Artikelnummer. p-3734923 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10093320 25 g Glasflaske 25g
10405755 250 g Glasflaske 250g
10698191 1 kg Glasflaske 1kg
10687734 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10093320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271410250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-01-5
Molekylær formel Cl2Mn
Molekylvægt (g/mol) 125.84
MDL nummer MFCD00011114
InChI nøgle GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMIL [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kogepunkt 1190.0°C
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride
Smeltepunkt 650.0°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Flager
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 96% min. (Complexometry)
Lineær formel MnCl2
Fieser 07,222
Merck Index 15, 5793
Opløselighedsinformation Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
IUPAC navn mangan(2+);dichlorid
Formel vægt 125.84
Procent renhed 97%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.