Få mere at vide
Mangan(II)chlorid, 97%
Artikelnummer. 11391938
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391938 500 g 500g
11381938 2 kg 2kg
11301948 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11391938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011868.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125,84 g/mol
Mangan(II)chlorid, spiller en vigtig rolle i produktionen af tørcellebatterier. Det bruges også som udgangsmateriale til methylcyclopentadienyl mangan tricarbonyl, som har antibankeegenskaber. Yderligere bruges det til dannelsen af en aktiv mangan(0)-art, der er nyttig til radikal ringslutning. Det bruges også i 31P -NMR til at bestemme størrelsen og lamellariteten af fosfolipidvesikler-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7773-01-5
Molekylær formel Cl2Mn
Molekylvægt (g/mol) 125.84
MDL nummer MFCD00011114
InChI nøgle GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMIL [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Tekniske data
Kogepunkt 1190°C
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) chloride
Smeltepunkt 650°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinske flager
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC navn mangan(2+)-dichlorid
Formel vægt 125.84
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.977