Få mere at vide
Manganese(II) carbonate, Mn 44% min
Artikelnummer. p-4824807
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11357887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014324.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Pigment, Varnish Drier. | CAS: 598-62-9 | CMnO3 | 114.946 g/mol
Pigment, laktørrerMangan(II)carbonat bruges som tilsætningsstof til plantegødning, glasurfarve i keramik, pigment og tørremiddel til lak. Det bruges også som ingrediens i svejsestang, dyrefodertilsætningsstof samt til fremstilling af andre mangansalte og lægemidler. Det bruges også i medicin som hæmatinisk og i helsekost, i flux og i betonpletter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-62-9
Molekylær formel CMnO3
Molekylvægt (g/mol) 114.946
MDL nummer MFCD00011116
InChI nøgle XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
PubChem CID 11726
IUPAC navn mangan(2+);carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) carbonate
Smeltepunkt 350°C (decomposition)
Farve Brun til Violet
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde Mn 44% min.
Opløselighedsinformation Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids.
Formel vægt 114.95
Lugt Odorless
Udseende Light brown to violet powder
Tæthed 3.125