Få mere at vide
Manganese(II) carbonate, Mn 44% min
Beskrivelse
Pigment, laktørrerMangan(II)carbonat bruges som tilsætningsstof til plantegødning, glasurfarve i keramik, pigment og tørremiddel til lak. Det bruges også som ingrediens i svejsestang, dyrefodertilsætningsstof samt til fremstilling af andre mangansalte og lægemidler. Det bruges også i medicin som hæmatinisk og i helsekost, i flux og i betonpletter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) carbonate |
| Smeltepunkt | 350°C (decomposition) |
| Farve | Brun til Violet |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Analyseprocentområde | Mn 44% min. |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids. |
| Formel vægt | 114.95 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Light brown to violet powder |
| Vis mere |