Få mere at vide
Manganese(II) carbonate, 99.9% (metals basis excluding Na)
Artikelnummer. p-4407629
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11317907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014344.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 598-62-9 | CMnO3 | 114.946 g/mol
Mangan(II)carbonat bruges som tilsætningsstof til plantegødning, glasurfarve i keramik, pigment og tørremiddel til lak. Det bruges også som ingrediens i svejsestang, dyrefodertilsætningsstof samt til fremstilling af andre mangansalte og lægemidler. Det bruges også i medicin som hæmatinisk og i helsekost, i flux og i betonpletter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-62-9
Molekylær formel CMnO3
Molekylvægt (g/mol) 114.946
MDL nummer MFCD00011116
InChI nøgle XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
PubChem CID 11726
IUPAC navn mangan(2+);carbonat
SMIL C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) carbonate
Smeltepunkt 350°C (decomposition)
Farve Brun til Violet
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis excluding Na)
Opløselighedsinformation Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids.
Formel vægt 114.95
Lugt Odorless
Udseende Light brown to violet powder
Tæthed 3.125 g/cm3