Få mere at vide
Mangan(II)bromidtetrahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) bromide tetrahydrate |
| Navn note | 98% |
| CAS | 10031-20-6 |
| Farve | Pink (Pink) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Molekylær formel | Br2H8MnO4 |
| Lineær formel | MnBr2·4H2O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(II) bromide tetrahydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .