Få mere at vide
Mangan(II) bromidhydrat, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese (II) bromide hydrate |
| Smeltepunkt | 64,3 °C (dekomponering) |
| Farve | Pink (Pink) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,5725 |
| Formel vægt | 214,76 (Vandfri) |
| Vis mere |