Få mere at vide
Manganese(II) bromide hydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11410750
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410750 10 g 10g
11420750 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044443.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-20-6
Molekylær formel Br2H8MnO4
Molekylvægt (g/mol) 286.81
MDL nummer MFCD00149791
InChI nøgle HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdibromid
SMIL O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese (II) bromide hydrate
Smeltepunkt 64.3°C (decomposition)
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5725
Formel vægt 214.76 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic