Få mere at vide
Manganese(II) bromide hydrate, 98%
Artikelnummer. p-7051009
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11383758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040245.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese. Det kan bruges i stedet for palladium i stillereaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-20-6
Molekylær formel Br2H8MnO4
Molekylvægt (g/mol) 286.81
MDL nummer MFCD00149791
InChI nøgle HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdibromid
SMIL O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) bromide hydrate
Smeltepunkt 64.3°C (decomposition)
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Merck Index 14,5725
Opløselighedsinformation Soluble in water, alcohol
Formel vægt 214.76 (Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic