Få mere at vide
Manganese(II) bromide, anhydrous, 99%, H{2}O <0.3%
Beskrivelse
Det kan bruges i stedet for palladium i Stille reaktion, som kobler to carbonatomer ved hjælp af en organotinforbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) bromide |
| Smeltepunkt | 698°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Merck Index | 14,5725 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. (1273g/L) |
| Formel vægt | 214.76 |
| Procent renhed | 99% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | H2O <0.3% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(II) bromide, anhydrous
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese bromide (MnBr2)