Få mere at vide
Manganese(II) bromide, anhydrous, 99%, H{2}O <0.3%
Artikelnummer. 11372988
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11372988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032736.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13446-03-2
Det kan bruges i stedet for palladium i Stille reaktion, som kobler to carbonatomer ved hjælp af en organotinforbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-03-2
MDL nummer MFCD00011113
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) bromide
Smeltepunkt 698°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Merck Index 14,5725
Opløselighedsinformation Soluble in water. (1273g/L)
Formel vægt 214.76
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) H2O <0.3%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.38 g/mL