Få mere at vide
Mangan(II)bromid, vandfri, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433887
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433887 100 g 100g
11423887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18321.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-03-2 | MnBr2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-03-2
Molekylær formel MnBr2
MDL nummer MFCD00011113
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) bromide
Smeltepunkt 698°C
Navn note anhydrous
Mængde 100 g
Merck Index 14,5725
Formel vægt 214.76
Procent renhed 95%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.38