Få mere at vide
Mangan(II)bromid, 99%, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10434555 100 g Glasflaske 100g
10388100 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10434555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207861000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-03-2 | Br2Mn | 214.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-03-2
Molekylær formel Br2Mn
Molekylvægt (g/mol) 214.76
MDL nummer MFCD00011113
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) bromide
Navn note Anhydrous
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel MnBr2
Merck Index 15, 5790
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 214.76
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.38
Tæthed 4.3800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) bromide, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.