Få mere at vide
Mangan(II)acetattetrahydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048533
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11386907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010802.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
Anvendes som tørremiddel, gødning og katalysator. Bejdsemiddel til farvning, til fremstilling af bister, som tørremiddel til maling og lak og som oxidationskatalysator. Anvendes til fremstilling af højrent mangandioxid, manganoxidhydrat, oxidbaserede katalysatorer og katalysatorer til oxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6156-78-1
Molekylær formel C4H14MnO8
Molekylvægt (g/mol) 245.09
MDL nummer MFCD00062552
InChI nøgle CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
IUPAC navn mangan(2+);diacetat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 80°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Mn(OOCCH3)2·4H2O
Merck Index 14,5724
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,and acetic acid.
Formel vægt 245.09 (173.03 Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Pungent
Tæthed 1.589 g/mL