Få mere at vide
Mangan(II)acetattetrahydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396907 25 g 25g
11386907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010802.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
Anvendes som tørremiddel, gødning og katalysator. Bejdsemiddel til farvning, til fremstilling af bister, som tørremiddel til maling og lak og som oxidationskatalysator. Anvendes til fremstilling af højrent mangandioxid, manganoxidhydrat, oxidbaserede katalysatorer og katalysatorer til oxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6156-78-1
Molekylær formel C4H14MnO8
Molekylvægt (g/mol) 245.09
MDL nummer MFCD00062552
InChI nøgle CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
IUPAC navn mangan(2+);diacetat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 80°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Mn(OOCCH3)2·4H2O
Merck Index 14,5724
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,and acetic acid.
Formel vægt 245.09 (173.03 Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Pungent
Tæthed 1.589 g/mL