Få mere at vide
Manganese(II) acetate tetrahydrate, Mn 22% (typical)
Artikelnummer. 11301729
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301729 100 g 100g
11391719 500 g 500g
11311729 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012351.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
Det bruges som bejdsemiddel til farvning, tørremiddel til maling og lak, oxidationskatalysator og til fremstilling af bister. Det bruges også til fremstilling af gødning. Det bruges til fremstilling af højrent mangandioxid, manganoxidhydrat, oxidbaserede katalysatorer og katalysatorer til oxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Bejdsemiddel til farvning, til fremstilling af bister, som tørremiddel til maling og lak og som oxidationskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6156-78-1
Molekylær formel C4H14MnO8
Molekylvægt (g/mol) 245.09
MDL nummer MFCD00062552
InChI nøgle CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
IUPAC navn mangan(2+);diacetat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt 80°C
Farve Pink (Pink)
Tæthed 1.589 g/mL
Lugt Pungent
Lineær formel Mn(OOCCH3)2·4H2O
Mængde 100 g
Merck Index 14,5724
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and acetic acid.
Formel vægt 245.09 (173.03 Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Mn 22% (typical)
Fysisk form Krystallinsk