Få mere at vide
Manganese(II) acetate tetrahydrate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 10723475 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10723475 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10700911 25 g Plastflaske 25g
10082740 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723475 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205660025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6156-78-1
Molekylær formel C4H14MnO8
Molekylvægt (g/mol) 245.09
MDL nummer MFCD00062552
InChI nøgle CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
SMIL O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) acetate tetrahydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note 99+%
Farve Pink (Pink)
pH 6 to 7 (5% soln.)
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Mn·4H2O
Flammepunkt >130°C
Merck Index 14, 5724
Opløselighedsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC navn mangan(2+);diacetat;tetrahydrat
Formel vægt 245.09
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.58
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate