Få mere at vide
Manganese(II) acetate tetrahydrate, 99+%, for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) acetate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Pink (Pink) |
| pH | 6 to 7 (5% soln.) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Complexometry) |
| Lineær formel | (CH3CO2)2Mn·4H2O |
| Flammepunkt | >130°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(II) acetate tetrahydrate