Få mere at vide
Mangan(II) acetat, anhydr, 98+%
Beskrivelse
Mangan(II)acetat bruges som farvebejdsemiddel og laktørrer. Det bruges også i gødning, fødevareemballage og fodertilsætningsstoffer. Yderligere tjener det som et tørremiddel, katalysator, mellemprodukt og ionbyttermiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mangan(II)acetat anvendes som farvebejdsemiddel og laktørrer. Det bruges også i gødning, fødevareemballage og fodertilsætningsstoffer. Yderligere tjener det som et tørremiddel, katalysator, mellemprodukt og ionbyttermiddel.
Opløselighed Opløselig i
vand, methanol og eddikesyre.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) acetate |
| Navn note | Vandfri |
| Lineær formel | Mn(OOCCH3)2 |
| Mængde | 250 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,5724 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, methanol og eddikesyre. |
| Formel vægt | 173.03 |
| Procent renhed | ≥98% |